Fortfahren mit
1.00238
Sodium hydroxide solution
50%, EMPROVE® EXPERT
Synonym(e):
Natriumhydroxidlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,90
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 338,00
4 x 4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 448,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 681,00
200 L
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352305
€ 79,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natronlauge 50 %, EMPROVE® EXPERT
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
mp
12 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
EMPROVE® EXPERT
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, NaOH)49,0–50,0 %Carbonat (als Na₂CO₃)≤ 1,0 %Chlorid (Cl)≤ 100 ppm Sulfat (SO₄)≤ 30 ppm Schwermetalle (als Pb)≤ 5,0 ppm Al (Aluminium)≤ 10 ppm Fe (Eisen)≤ 5 ppm Ni (Nickel) *≤ 2,00 ppm Lösungsmittelrückstände (ICH Q3C))...ausgeschlossen durch den Herstellprozess Filtriert mit 0,2 µm
Dieses Produkt wurde aus Natriumhydroxid-Pellets Ph. Eur., BP, JP, NF und Wasser für Injektionszwecke (wfi) gemäß USP, das Reinstwasser (hpw) nach Ph. Eur. entspricht, hergestellt.
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1–3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limits gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge 50 %
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung