Merck
1.00665
Supelco
Acetonitril
≥99.8% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
200-835-2
NACRES:
NA.03
Assay:
≥99.8% (GC)
Methode(n):
GC/MS: suitable
bp:
81-82 °C (lit.)
Dampfdruck:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Produktbezeichnung
Acetonitril, for gas chromatography MS SupraSolv®
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
524 °C
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
GC/MS: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤3.0 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 2 °C
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SupraSolv MS ist für die Verwendung bei der Gaschromatographie in Kombination mit massenspektrometrischem Nachweis konzipiert. SupraSolv Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Anwendung
  • Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: Diese Studie bietet eine umfassende thermodynamische Analyse der Löslichkeit von Eplerenon in Acetonitril und anderen Lösungsmitteln und hilft bei der Optimierung pharmazeutischer Formulierungen und der Verbesserung von Wirkstoffabgabesystemen (Liu et al., 2024).
  • Preparation and characterization of stationary phase gradients on C8 liquid chromatography columns.: Diese Studie beschreibt detailliert die Verwendung von Acetonitril zur Erzeugung von Gradienten der stationären Phase und unterstützt die Weiterentwicklung chromatographischer Techniken für effizientere und selektivere Trennungen in der analytischen Chemie (Cecil et al., 2024).
  • Validation and application of an online extraction and liquid chromatography tandem mass spectrometry assay for the analysis of delamanid and its DM-6705 metabolite in human breast milk.: Dieser Artikel beschreibt die wesentliche Rolle von Acetonitril bei der Probenvorbereitung und -extraktion für die LC-MS/MS-Analyse, was für die Arzneimittelüberwachung und für pharmakokinetische Studien von entscheidender Bedeutung ist (Mkhize et al., 2024).
  • Simultaneous quantification of 11 antiepileptic drugs using limited isotope-labeled internal standards in LC-MS/MS: An accuracy assessment.: Diese Studie befasst sich mit der Anwendung von Acetonitril bei der Verbesserung von LC-MS/MS-Methoden und bietet einen robusten Rahmen für die genaue Quantifizierung von Antiepileptika, was für die klinische Pharmakologie und die therapeutische Wirkstoffüberwachung entscheidend ist (Abady et al., 2024).
  • Reductive Dynamic and Static Excited State Quenching of a Homoleptic Ruthenium Complex Bearing Aldehyde Groups.: Diese Arbeit unterstreicht die Rolle von Acetonitril bei der Untersuchung photochemischer Reaktionen in Rutheniumkomplexen und trägt zum Verständnis lichtinduzierter Prozesse in metallorganischen Gerüsten bei (Dickenson et al., 2024).
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.