Fortfahren mit
L010300
Acetonitril
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Methylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
EC Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
product line
Proligo Reagents
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Wash solution, containing anhydrous acetonitrile (water content <30 ppm), is used as the overall wash solvent following each step in the synthesis cycle.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)