EZHTNFA-150K
Human TNF-α ELISA Kit
detects TNF-α in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonym(e):
Human TNF-A ELISA, TNF-A ELISA, TNF-Alpha, Tumour Necrosis Factor Alpha ELISA
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Human TNF-α Conferma® ELISA Kit, kit sufficient for 96 wells
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 89-113%
(Serum, 101%)
linearity: 98-110%
(Plasma, 103%)
recovery range: 81-111%
(Plasma, 97%)
recovery range: 85-105%
(Serum,95%)
inter-assay cv: ≤7%
intra-assay cv: ≤3%
sensitivity: 1.65 pg/mL
standard curve range: 1.65-400 pg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Research Category: Inflammation
Research Sub-Category:
Alzheimer′s Disease
Aging
Inflammation
Neurodegenerative Diseases
Metabolic Disease
Sepsis Viral Diseases
Cardiovascular Disease
Spezifität
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Empfehlung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Artikel
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
Protokolle
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
Dieser Artikel enthält 4 häufig eingesetzte ELISA-Protokolle: Sandwich-ELISA-Protokoll, Phosphorylierungs-Assay-Verfahren, EIA-Assay-Verfahren und zellbasiertes Assay-Verfahren.
Verwandter Inhalt
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.
Finden Sie Immunassays zur Bestimmung von Zytokinen mit Relevanz auf dem Gebiet der Neuroimmunologie und bei Neuroinflammation sowie von Biomarkern für neurodegenerative Erkrankungen.