Fortfahren mit
52596
Pivalinsäure-methylester
suitable for GC/MS, ≥99.9% (GC)
Synonym(e):
Methyl-2,2-dimethylpropionat, Methyl-pivalat, Trimethylessigsäure-methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 510,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-959-1
Beilstein/REAXYS Number:
1744141
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
101 °C (lit.)
€ 510,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
technique(s)
GC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
-70 °C
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
SMILES string
COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
InChI key
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Methylpivalat ist ein Methylester-Derivat aus Pivalsäure und Methanol. Es wird als Lösungsmittel und Wirkstoff für Umesterungsreaktionen verwendet. Es hat für seine positiven Umwelteigenschaften Aufmerksamkeit erlangt. Es weist im Vergleich zu weitverbreiteten oxygenierten Lösungsmitteln wie Essigsäurebutylester und Butanol ein deutlich geringeres Potenzial für die Ozonbildung auf, gemessen anhand einer maximal inkrementellen Reaktivitätsskala.
Application
Methylpivalat kann als Lösungsmittel zur Herstellung der ISTD-Lösung, zur Verdünnung von Allergenstandards und zur Unterstützung der Extraktion von Probenkomponenten während des GC-MS-Analyseprozesses verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M86502900667234559
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99.9% (GC)
assay
99%
assay
≥99.92%
assay
99%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)