Wichtige Dokumente
908169
Platin auf Kohlenstoff
Evonik Noblyst® P2057 3% Pt
Synonym(e):
Pt/C
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
~60% water
Kennzeichnungsgrad
3 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- hydrogenation of aromatic nitro groups
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.