Wichtige Dokumente
908096
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1126 5% Pd
Synonym(e):
Pd/C
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
~60% water
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- hydrogenation aromatic nitro groups
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.