Merck
908053
Sigma-Aldrich
Platin auf Kohlenstoff
Evonik Noblyst® P2058 5% Pt
Synonym(e):
Pt/C
Größe auswählen
10 G
€ 163,00
€ 163,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 163,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pt
Molekulargewicht:
195.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
€ 163,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Enthält
~60% water
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Evonik Noblyst® P2058 5% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups
  • hydrogenation of hydrazones
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
  • hydrogenation of nitriles
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Sonstige Hinweise
Unit weight is of net dry catalyst.
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.