Merck
205931
Sigma-Aldrich
Platin auf Kohlenstoff
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, matrix activated carbon support
Synonym(e):
Pt/C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pt
Molekulargewicht:
195.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading
Matrix
activated carbon support
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Platin auf Kohlenstoff (Beladung von 5 Gew.-%, matrixaktivierter Kohlenstoffträger) (Pt/C) kommt als Katalysator bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, zum Beispiel:
  • Hydrosilylierungsreaktionen zur Herstellung von Molekülen mit Silizium-Kohlenstoff-Bindungen
  • Direkt-Alkohol-Brennstoffzellen (DAFC)
  • Elektrokatalysator in Wasserstoffentwicklungsreaktionen (HER)
  • Bildung von Nanokatalysatoren für Polymerelektrolytbrennstoffzellen
  • Hydrogenisierungs von Alkenen, Alkinen, Nitrogruppen, Ketonen und Aromaten
  • Hydrogenolyse von Cyclopropan
  • Oxidation von Alkoholen
Pt/C kann auch als ein Hydrosilylierungskatalysator verwendet werden. Bei Temperaturen von 100 bis 300 °C und Drücken von 30 bis 1000 psi kann er Alkene und Alkine zu Chlorsilanen, Alkylsilanen und Alkoxysilanen umwandeln.Er kann auch als Katalysator in Methanol-Brennstoffzellen genutzt werden.
Das Produkt kann mit unserem Benchtop-Wasserstoffgenerator H-Genie Lite (Z744083) verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Soosan Kim et al.
Chemosphere, 248, 126043-126043 (2020-02-03)
A Pt catalyst supported on activated carbon (Pt/AC) was used for an environmentally friendly thermal treatment of food waste under an inert atmosphere (i.e., pyrolysis). This catalyst influenced the amounts of condensable hydrocarbons and noncondensable gases but not that of
Soosan Kim et al.
Journal of hazardous materials, 393, 122449-122449 (2020-03-11)
In this study, a method of disposing food waste is introduced via catalytic pyrolysis under CO2 condition. The catalyst and CO2 hindered the generation of condensable compounds, leading to enhancing non-condensable gas generation. However, they did not affect the amount
Soosan Kim et al.
Journal of hazardous materials, 392, 122464-122464 (2020-03-21)
The accumulation of industrial plastic waste in the environment is a global growing concern. Thermochemical process is a preferred method to dispose plastic waste mainly because it can reduce volume of the waste; however, the thermochemical disposal of plastic waste
Hydrosilylation of alkynes catalyzed by platinum on carbon.
Chauhan M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 645(1), 1-13 (2002)
Platinum supported on mesoporous carbon as cathode catalyst for direct methanol fuel cells
Bruno MM, et al.
Journal of Power Sources, 278, 458-463 (2015)