Wichtige Dokumente
908010
Platin auf Kohlenstoff
Evonik Noblyst® P8077 5% Pt
Synonym(e):
Pt/C
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
~50% water
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- oxidation of alcohols and sugars
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.