Wichtige Dokumente
908134
Palladium auf Calciumcarbonat
Evonik Noblyst® P8059 5% Pd
Synonym(e):
Pd/CaCO3
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>1120 °F
Enthält
<3% water
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
calcium carbonate support
SMILES String
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChIKey
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
- Aqueous Heck coupling and hydroarylation
- Reduction reactions
- Hydrogenation reactions
- hydrogenation of alkenes and alkynes
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.