Merck
205958
Sigma-Aldrich
Platin auf Kohlenstoff
greener alternative
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support
Synonym(e):
Pt/C
Größe auswählen
1 G
€ 56,00
10 G
€ 219,00
50 G
€ 986,00
€ 56,00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 56,00
10 G
€ 219,00
50 G
€ 986,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pt
Molekulargewicht:
195.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 56,00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
10 wt. % loading
Matrix
activated carbon support
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Pt/C wird als Katalysator bei der Oxidation von Glukose und Gluconsäure verwendet. Die Deaktivierung des Katalysators erfolgt über Sauerstoff-Chemisorption und Platinoberflächenoxidation.[1]
Anwendung
Katalysator, der zur Hydrierung von Alkenen, Alkinen, Nitrogruppen, Ketonen und Aromaten eingesetzt wird; wird für die Hydrogenolyse von Cyclopropanen verwendet; katalysiert die Oxidation von Alkoholen.
Platin auf Kohlenstoff (Pt/C) kommt als Katalysator für eine Reihe von Anwendungen zum Einsatz, zum Beispiel:
  • Hydrosilylierungsreaktionen zur Herstellung von Molekülen mit Silizium-Kohlenstoff-Bindungen[2]
  • Direkt-Alkohol-Brennstoffzellen (DAFC)[3][4]
  • Elektrokatalysator in Wasserstoffentwicklungsreaktionen (HER)[5]
  • Bildung von Nanokatalysatoren für Polymerelektrolytbrennstoffzellen[6]
Das Produkt kann mit unserem Benchtop-Wasserstoffgenerator H-Genie Lite (Z744083) verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The oxidation of gluconic acid with platinum on carbon as catalyst
Dirkx JM, et al.
J. Catal., 67, 14-20 (1981)
Oi, R.; Takenaka, S.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 1115-1115 (1988)
Palmer, C. J.; Casida, J. E.
Tetrahedron Letters, 31, 2857-2857 (1990)
Hydrosilylation of alkynes catalyzed by platinum on carbon.
Chauhan M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 645(1), 1-13 (2002)
Platinum supported on mesoporous carbon as cathode catalyst for direct methanol fuel cells
Bruno MM, et al.
Journal of Power Sources, 278, 458-463 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf