Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 158,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 757,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pt
Molekulargewicht:
195.08
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Platin auf Kohlenstoff, Evonik NOBLYST® P2056 5% Pt
Quality Segment
form
powder
contains
~50% water
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon, wet support
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Platinum on carbon (Pt/C) is a versatile catalyst used for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones, and aromatics. It is used for hydrogenolysis of cyclopropanes and catalyzes the oxidation of alcohols. It is a useful reagent for reductive couplings, avoids dehalogenation.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Legal Information
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platin auf Kohlenstoff
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?