Wichtige Dokumente
907138
Palladium auf Kohlenstoff
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd
Synonym(e):
Pd/C
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
~50% Water
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon support
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Stille-Kupplung
- Hydrogenisierungsreaktionen
- Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung und Heck-Mizoroki-Reaktionen
- Deoxygenierung
- Oxidationsreaktionen
- Kupplungsreaktionen
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
- hydrogenolysis reactions
- hydrogenation of heteroaromatics
- dehydrogenation of carbocyclic rings to aromatics
- C-C coupling reactions
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.