Merck
205699
Sigma-Aldrich
Palladium auf Kohlenstoff
greener alternative
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support
Synonym(e):
Pd/C
About This Item
Lineare Formel:
Pd
Molekulargewicht:
106.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
10 wt. % loading
Matrix
activated carbon support
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Katalysator für:
  • Stille-Kupplung
  • Hydrogenisierungsreaktionen
  • Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung und Heck-Mizoroki-Reaktionen
  • Deoxygenierung
  • Oxidationsreaktionen
  • Kupplungsreaktionen
Palladium auf Kohlenstoff (Pd/C) (Beladung 10 Gew.-%, Matrix Aktivkohleträger) kann als Katalysator in bekannten Reaktionen verwendet werden, zu denen die Hydrierung von Alkenen, Alkinen, Ketonen, Nitrilen, Iminen, Aziden, Nitrogruppen, benzoiden und heterozyklischen Aromaten, die Hydrogenolyse von Cyclopropanen, Benzylderivaten, Epoxiden, Hydrazinen und Haliogeniden sowie die Dehydrierung von Aromaten und die Deformylierung von Aldehyden gehören.
Es kann auch eingesetzt werden als:
  • Katalysator für die Hydrodechlorierung von Dichlordifluormethan (CCl2F2), einem bekannten Treibhausgas,
  • Katalysator für Heck-Reaktionen von Arylhalogeniden in ionischen Flüssigkeiten
  • Anodenkatalysator für die Herstellung von Direkt-Ameisensäure-Brennstoffzellen (DFAFC)
  • Kostengünstiger Elektrokatalysator für die Oxidation von Methanol
  • In der katalytischen Hydrierung von chemischen Hydriden für die Produktion von Wasserstoff
  • Katalysator in der Suzuki-Mayaura-Reaktion
Das Produkt kann mit unserem Benchtop-Wasserstoffgenerator H-Genie Lite (Z744083) verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pd/C: an old catalyst for new applications-its use for the Suzuki-Miyaura reaction
Felpin F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(12), 2679-2690 (2006)
Heterogeneous Heck reaction catalyzed by Pd/C in ionic liquid
Hagiwara H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(26), 4349-4351 (2001)
Pd-C powder and thin film catalysts for hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride
Patel N, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(1), 287-292 (2008)
Characterisation of the deactivation of platinum and palladium supported on activated carbon used as hydrodechlorination catalysts
Ordonez S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 31(2), 113-122 (2001)
Physical and electrochemical characterizations of nanostructured Pd/C and PdNi/C catalysts for methanol oxidation
Liu Z, et al.
Electrochemical Communications, 11(4), 925-928 (2009)