Wichtige Dokumente
10930
Arachinsäure
synthetic, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Arachidinsäure, Eicosansäure, Icosansäure, NSC 93983
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
Qualität
synthetic
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
cold water: very slightly soluble
diethyl ether: freely soluble
petroleum ether: freely soluble
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
InChIKey
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?