Fortfahren mit
A3631
Arachinsäure
≥99%
Synonym(e):
Arachidinsäure, Eicosansäure, Icosansäure, NSC 93983
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)18COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.53
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-031-3
Beilstein/REAXYS Number:
1788211
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystalline powder
technique(s)
HPLC: suitable
mp
74-76 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Application
Arachidic acid has been used as a fatty acid standard to optimize a sensitive high-performauce liquid chromatography (HPLC) method to analyse fatty acid (FA) for the quantification of polyunsaturated FAs (PUFAs) in cell lipid extracts.
Biochem/physiol Actions
Arachidic acid is a saturated fatty acid with a 20 carbon chain. Arachidic acid occurs naturally in fish and vegetable oils. Diets rich in saturated fats like arachidic acid are associated with increased levels of serum low density lipoproteins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A38811093097006
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
functional group
-
assay
≥99%
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
form
crystalline powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arachinsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)