Fortfahren mit
L2376
Linolensäure
≥99%
Synonym(e):
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 924,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.670,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.43
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-334-8
Beilstein/REAXYS Number:
1727693
MDL number:
Assay:
≥99%
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
omega FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
InChI key
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
General description
Linolensäure ist eine essenzielle Fettsäure, die nicht vom Körper hergestellt wird. Pflanzen und Fisch sind reichhaltige Linolensäure-Quellen.
Application
Linolensäure wird verwendet:
  • zur Bewertung der antioxidativen Gesamtaktivität von Serum[1] und Bakterien
  • im Palleroni-Kammer-Assay
  • zur Herstellung eines Gemischs aus freien Fettsäuren
Biochem/physiol Actions
Eine ω-3-Fettsäure, die als Vorstufe der Eicosapentaensäure (EPA), nicht aber der Docosahexaensäure dient. Die Umwandlung ist bei Frauen höher als bei Männern und umgekehrt ist der β-Oxidation Stoffwechsel stärker bei Männern als bei Frauen.
Linolensäure ist an der Bildung stark ungesättigter Fettsäuren beteiligt. Sie ist wichtig für die Entwicklung von Haut-, Blut- und Nervenzellen. Linolensäure wird auch mit der Organisation der Lipidmembranen von Synapsen, den retinalen Pigmentepithelzellen und den Myokardzellen in Verbindung gebracht. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Gehirns und der Prostaglandin-Synthese. Ein Mangel an essenziellen Fettsäuren wird mit Hautkrankheiten und verzögertem Wachstum in Verbindung gebracht.
Packaging
verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
621706216062240
assay
≥99%
assay
~70% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
-11 °C (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linolensäure
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it suitable for cell culture assays?
    1 answer
    1. This product has not been tested specifically for cell culture applications or the presence of endotoxin. However, the following article indicates that this material has been used successfully in cell culture studies. Please see the link below :
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/linolenic-acid
      Helpful?
  4. What is the biological source of this reagent?
    1 answer
    1. The biological source of this is plant source; linseed/flax seed oil. Please check the Certificate of Origin (lot specific) for more information.