Fortfahren mit
P9417
Palmitoleinsäure
≥98.5% (GC), liquid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
cis-9-Palmitoleinsäure, cis-9-Hexadecensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,50
€ 71,82
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.110,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.41
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-765-9
Beilstein/REAXYS Number:
1725389
MDL number:
€ 71,82
Listenpreis€ 84,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Macadamia integrifolia
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, oleic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
InChI key
SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Application
Palmitoleinsäure wird wie folgt verwendet:
  • als Zusatz für Minimal Essential Medium alpha (MEMα) zum Kultivieren von spermatogonialen Stammzellen (SSC) der Maus
  • als Komponente von definiertem, serumfreiem Medium für die langfristige Vermehrung von SSC
  • in Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) in Medien für die Fettsäurebehandlung, um ein physiologisches Verhältnis zwischen gebundenen und ungebundenen freien Fettsäuren (FFA) zu gewährleisten
Biochem/physiol Actions
Palmitoleinsäure ist eine einfach ungesättigte Fettsäure mit 16 Kohlenstoffen und Omega-7, die in den Triglyzeriden menschlichen Fettgewebes und in der Leber angereichert wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76169P9667V0384
description
≥98.5% (GC), liquid
description
analytical standard
description
≥99% (capillary GC), liquid
description
≥97% (capillary GC), oil
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥97% (capillary GC)
biological source
Macadamia integrifolia
biological source
-
biological source
Macadamia integrifolia oil
biological source
Macadamia integrifolia oil
functional group
carboxylic acid, oleic acid
functional group
carboxylic acid, oleic acid
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
-
form
liquid
form
oil
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitoleinsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I have 100 mg of Palmitoleic acid in liquid form then How to prepare 100 mM stock solution
    1 answer
    1. Determine the product's initial concentration from its density (0.895 g/mL) and molecular weight (254.41 g/mol).
      (0.895 g/ml * 1000) / 254.41 g/mol = 3.52 mol/liter. Multiply by the GC purity found on the lot-specific Certificate of Analysis, expressed as a decimal.
      Determine the appropriate solvent and the volume of the 100 mM stock solution to be prepared and dilute accordingly.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can you specify the molar concentration of this product? Does the different amounts have different molar concentration?
    1 answer
    1. The concentration of this product can be determined using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 0.895 g/mL and a molecular weight of 254.41 g/mol. Based on the specifications on the Certificate of Analysis, the minimum purity is 98.5%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 3.46M (98.5%) to 3.52M (100%).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Palmitoleic acid
    exactly what we ordered, quality was what we needed
    Helpful?