Wichtige Dokumente
L1376
Linolsäure
≥98%
Synonym(e):
α-Linolsäure, cis-9,cis-12-Octadecadiensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant oil (safflower)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
life science and biopharma
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lipid-Typ
omega FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChIKey
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Angaben zum Gen
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Protokolle
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.