Fortfahren mit
L6641
Lignocerinsäure
≥99% (GC)
Synonym(e):
Lignocerinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)22COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.64
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-180-7
Beilstein/REAXYS Number:
1728237
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)
InChI key
QZZGJDVWLFXDLK-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T6543H3398H9631
description
≥99% (GC)
description
≥99% (capillary GC)
description
≥99% (GC)
description
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lignocerinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)