Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)26CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.74
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-041-8
Beilstein/REAXYS Number:
1801616
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
91-93 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C28H56O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28(29)30/h2-27H2,1H3,(H,29,30)
InChI key
UTOPWMOLSKOLTQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description synthetic, ≥98% | description analytical standard |
| assay ≥98% | assay ≥98.0% (GC) |
| functional group carboxylic acid | functional group - |
| form powder | form - |
| solubility chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 91-93 °C (lit.) | mp 57-64 °C (lit.), 59-64 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octacosansäure
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?