Merck
906123
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-PEG2-butyl amine hydrochloride
Sinónimos:
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-((6-Aminohexyl)oxy)ethoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-6-NH2 HCl salt, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 1.350,00
US$ 1.350,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 1.350,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H49N5O6S · xHCl
Peso molecular:
631.83 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 1.350,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
ligand
VH032
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCCCCCOCCOCC(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C32H49N5O6S.ClH/c1-22-28(44-21-35-22)24-11-9-23(10-12-24)18-34-30(40)26-17-25(38)19-37(26)31(41)29(32(2,3)4)36-27(39)20-43-16-15-42-14-8-6-5-7-13-33;/h9-12,21,25-26,29,38H,5-8,13-20,33H2,1-4H3,(H,34,40)(H,36,39);1H/t25-,26+,29-;/m1./s1
Clave InChI
CWXLKVVDXUDRQV-DDLJGEAHSA-N
Descripción general
Protein degrader builiding block (S,R,S)-AHPC-PEG2-butyl amine (HCl salt) enables the synthesis of molecules for targeted protein degradationand PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a von Hippel-Lindau (VHL)-recruiting ligand, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant amine for reactivity with a carboxyl group on the target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant amine, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.