Merck
901572
Sigma-Aldrich
Bromo-PEG2-acid
≥95%
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 167,00
US$ 167,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 167,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13BrO4
Número de CAS:
Peso molecular:
241.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 167,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrCCOCCOCCC(O)=O
Clave InChI
CCEBKJLCKKPYHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Bromo-PEG2-acid is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a bromo group at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Bromo-PEG2-acid can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
This is a crosslinker with a bromo group on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains two PEG units to help improve solubility.
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)