902683
BocNH-PEG5-acid
Sinónimos:
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20-hexaoxa-5-azadocosan-22-oic acid, Boc-NH-PEG5-CH2COOH
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Boc
amine
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C17H33NO9/c1-17(2,3)27-16(21)18-4-5-22-6-7-23-8-9-24-10-11-25-12-13-26-14-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
Clave InChI
OLLNIAGWMCSEJB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)