910619
Pomalidomide-PEG6-butyl alkyne
≥95%
Sinónimos:
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxahexacos-25-ynamide, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide conjugate, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-alkyne, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Productos recomendados
ligand
pomalidomide
Ensayo
≥95%
Formulario
(Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
alkyne
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCC#C)=O)=O)NC1=O
Aplicación
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.