901490
(S,R,S)-AHPC hydrochloride
≥97%
Sinónimos:
(2S,4R)-1-((S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, E3 Ligase ligand, Ligand for PROTAC® research, VH032
Productos recomendados
ligand
VH032
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
Clave InChI
JYRTWGCWUBURGU-MSSRUXLCSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Structure-Guided Design and Optimization of Small Molecules Targeting the Protein-Protein Interaction between the von Hippel-Lindau (VHL) E3 Ubiquitin Ligase and the Hypoxia Inducible Factor (HIF) Alpha Subunit with in Vitro Nanomolar Affinities
Modular PROTAC Design for the DegradationofOncogenic BCR-ABL
Selective Small Molecule Induced Degradation of the BET Bromodomain Protein BRD4
Group-Based Optimization of Potent and Cell-Active Inhibitors of the von Hippel–Lindau (VHL) E3 Ubiquitin Ligase: Structure–Activity Relationships Leading to the Chemical Probe (2S,4R)-1-((S)-2-(1-Cyanocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide (VH298)
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.