920606
(S,R,S)-AHPC-piperazine-pyridine-alkyne-NH2 hydrochloride
Sinónimos:
(2S,4R)-1-((S)-2-(4-(4-(5-(3-Aminoprop-1-yn-1-yl)pyridin-2-yl)piperazin-1-yl)butanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
Productos recomendados
ligand
VH032
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](NC(CCCN(CC4)CCN4C5=CC=C(C#CCN)C=N5)=O)C(C)(C)C)=O)=O)C=C2.Cl
InChI
1S/C38H50N8O4S.ClH/c1-26-34(51-25-42-26)29-12-9-28(10-13-29)23-41-36(49)31-21-30(47)24-46(31)37(50)35(38(2,3)4)43-33(48)8-6-16-44-17-19-45(20-18-44)32-14-11-27(22-40-32)7-5-15-39;/h9-14,22,25,30-31,35,47H,6,8,15-21,23-24,39H2,1-4H3,(H,41,49)(H,43,48);1H/t
Clave InChI
KKQIIRSKIVMTFT-JNOFBCBOSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.