901828
Pomalidomide-PEG5-CO2H
≥95%
Sinónimos:
1-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oic acid, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Productos recomendados
ligand
pomalidomide
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C26H35N3O11/c30-21-5-4-20(24(33)28-21)29-25(34)18-2-1-3-19(23(18)26(29)35)27-7-9-37-11-13-39-15-17-40-16-14-38-12-10-36-8-6-22(31)32/h1-3,20,27H,4-17H2,(H,31,32)(H,28,30,33)
Clave InChI
PMCQLKMOQUEEDR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.