910058
2-(2-(Oct-7-yn-1-yloxy)ethoxy)acetic acid
≥95%
Sinónimos:
2-2-6 PROTAC® linker, Alkyne-PEG2-acid, Bifunctional linker
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
(Viscous Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupo funcional
alkyne
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(COCCOCCCCCCC#C)=O
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)