Merck
901575
Sigma-Aldrich
t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H
≥95%
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 87,30
US$ 87,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 87,30
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H25NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
307.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
US$ 87,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
amine
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(COCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C13H25NO7/c1-13(2,3)21-12(17)10(14)8-19-6-4-18-5-7-20-9-11(15)16/h10H,4-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
FUUVHHQEYXVKFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This is a crosslinker with a t-Boc protected amine on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains three PEG units to help improve solubility.
t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a Boc-protected amine at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. t-Boc-N-amido-PEG3-CH2CO2H can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)