Merck
903442
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG6-butyl iodide
≥95%
Sinónimos:
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-24-iodo-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-I, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 635,00
US$ 635,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 635,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H44IN3O11
Número de CAS:
Peso molecular:
761.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 635,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
ligand
pomalidomide
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
alkyl halide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ICCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(NC1=CC=CC2=C1C(N(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=O)=O
InChI
1S/C31H44IN3O11/c32-10-3-1-2-4-11-41-12-13-42-14-15-43-16-17-44-18-19-45-20-21-46-22-27(37)33-24-7-5-6-23-28(24)31(40)35(30(23)39)25-8-9-26(36)34-29(25)38/h5-7,25H,1-4,8-22H2,(H,33,37)(H,34,36,38)
Clave InChI
NPWUUZRWHPEICJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Protein degrader builiding block Pomalidomide-PEG6-butyl iodide enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a Cereblon (CRBN)-recruiting ligand, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant iodoalkane for reactivity with a nucleophilic group on a target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant iodo group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.