905399
(S,R,S)-AHPC-PEG2-butyl chloride
Sinónimos:
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-((6-Chlorohexyl)oxy)ethoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-6-Cl, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Productos recomendados
ligand
VH032
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
alkyl halide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCCCCCCOCCOCC(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)=O
Clave InChI
VVGFRQKHZOZAAG-UWPQIUOOSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Modular PROTAC Design for the Degradation of Oncogenic BCR-ABL
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.