911690
C5 Lenalidomide
≥95%
Sinónimos:
3-(5-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, E3 ligase ligand, Ligand for PROTAC® research
Productos recomendados
ligand
C5 Lenalidomide
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=CC=C2C(CN(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=C1
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-8-1-2-9-7(5-8)6-16(13(9)19)10-3-4-11(17)15-12(10)18/h1-2,5,10H,3-4,6,14H2,(H,15,17,18)
Clave InChI
WLUIQUZGNPAKRL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.