Merck
SAU050ML20EP10
Millipore
Mobius® Silver 2D Assembly End Ported Bag
50mL Standard PureFlex
Synonim(y):
Mobius®, Silver, 50 mL Standard PureFlex End Ported Bag
Wybierz wielkość
10 EA
2359,00 zł
2359,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 sierpnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
2359,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
2359,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 sierpnia 2025Szczegóły
Materiały
PureFlex film (with hanger)
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parametry
50 mL sample volume
Długość
14.3 cm (5.6 in.)
Szerokość
7.5 cm (2.9 in.)
dopasowywanie
female Luer outlet fitting (with cap)
Komponenty
Platinum-cured Silicone, 3 mm ID x 6 mm OD, 18 in. long with NovaSeal technology
C-Flex 374 tubing, 1/8 in. ID x 1/4 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.