HCDC0001L101
Mobius Gold High Cell Density Cryopreservation Assembly
(-80C), 100mL, sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
Synonim(y):
Mobius®Gold High Cell Density Cryopreservation Assembly (-80C), 100 mL
Wybierz wielkość
11 483,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
11 483,00 zł
Polecane produkty
Materiały
device (thermoplastic elastomer)
polyethylene device
polypropylene device
silicone device
Poziom jakości
agency
according to ISO 11137
meets EN 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
sterylność
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
linia produktu
Mobius®
Parametry
-80-60 °C temp. range (-112-140 °F)
0.3 bar max. pressure (4.4 psi)
60 mL process volume
pojemność
100 mL
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Zastosowanie
mAb
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Our Mobius® High Cell Density Cryopreservation (HCDC) Assembly (-196C) is a single-use assembly specially designed to facilitate the freeze and thaw of cryopreserved cells in liquid nitrogen vapor phase (? -196°C). Available in two assembly bag sizes of 100 mL and 250 mL, our Mobius® HCDC Assembly (-196C) enables seed train inoculation with cells at a higher cell density and larger volume compared to the traditional seed train process using vials, which significantly accelerates the cell expansion process. Our Mobius® single-use assembly also provides a closed processing environment preventing contamination while improving process reproducibility.
Specyficzność
Application
Zastosowanie
Opakowanie
Komponenty
Pinch clamp: Nylon
Inne uwagi
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Masz już ten produkt?
Produkty
Understand how considerations such as DMSO concentrations and freezing techniques are key in the successful implementation of high cell density cryopreservation (HCDC).
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
Zrozumienie, w jaki sposób względy takie jak stężenie DMSO i techniki zamrażania są kluczowe dla pomyślnego wdrożenia kriokonserwacji o wysokiej gęstości komórek (HCDC).
High cell density cryopreservation (HCDC) is a closed processing alternative to the traditional seed train expansion process. Learn more about the benefits of HCDC.
Powiązane treści
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.