Kluczowe dokumenty
ESA0010L2CLP5
Millipore
Mobius® Essential 2D Assembly Bag
10L PureFlex Film, 2D Bag
Synonim(y):
Mobius® Essential Assembly, 10 L, Bag
Wybierz wielkość
5 PKG
1294,00 zł
1294,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 PKG
1294,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
1294,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Materiały
PureFlex bag
Poziom jakości
agency
complies with ISO 9001
linia produktu
Mobius® Essential
metody
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
Wysokość
25 m
Szerokość
12.25 cm
pojemność
10 L
10000 mL
Zastosowanie
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Mobius® Essential Assemblies are standard ready-to-ship bag and tubing assemblies.
Zastosowanie
Liquid Processing Applications
Cechy i korzyści
Standard products eliminate design and manufacturing lead times.
Utilizes PureFlex Film and components that can easily scale up to assemblies under Mobius® MyWay program.
Ready-to-download Emprove® Dossier with comprehensive product and regulatory information.
Opakowanie
5 L - 200 L Bag Assemblies in 5 Pack
Komponenty
PureFlex Film
C-Flex® 374 Tubing 3/8" ID x 5/8" OD, 20" long
C-Flex® 374 Tubing 1/4" ID x 1/2" OD, 20" long
Pinch Clamp 5/8"
Pinch Clamp 3/4"
Boat Port
Hose Barb Non-Valved Coupling Insert 3/8"
Female Luer 1/4" HB
Male Luer
Informacje prawne
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Mobius® Essential Assemblies offer simple, ready-to-ship bioprocess solutions; integrated into workflow with various bag sizes and tubing designs.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej inaktywacji wirusów i odpowiednich powiązanych produktów.