Przejdź do
1.19812
Wzorcowy roztwór amonu
traceable to SRM from NIST NH4Cl in H2O 1000 mg/l NH4 Certipur®
Synonim(y):
Roztwór wzorcowy NH₄
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
5.4 (20 °C in H2O)
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Concentration     β (NH₄⁺): 990 - 1010 mg/l
Determination method: Argentometric titration.
The content of this solution was determined with silver nitrate standard solution (article number 1.09081) standardized against volumetric standard sodium chloride (article number 1.02406). The expanded measurement uncertainty is ± 0.4 % (k=2 coverage factor for 95% coverage probability). The certified value is traceable to primary standard NIST SRM 999b (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) by means of volumetric standard sodium chloride, measured in the accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany in accordance to DIN EN ISO/IEC 17025.
Other Notes
Obecnie oferujemy certyfikowany materiał referencyjny alternatywny dla tego produktu, który ma taki sam skład i jest wytwarzany zgodnie z akredytacją ISO 17034.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1322271.250271.25024
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
5.4 (20 °C in H2O)
pH
4.7 ( in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wzorcowy roztwór amonu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119812050004022536180762
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?