Przejdź do
20358
ORBO 90 Carboxen® 564 (20/45), 160/80 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group MEK (methylethyl ketone)
Synonim(y):
ORBO Carboxen-564 Tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
455,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
455,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
W,F,F separators
Quality Segment
agency
NIOSH 2500
product line
ORBO
composition
Bed A, 160 mg , Bed B, 80 mg
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
ORBO 90
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
Carboxen® 564 Carbon Molecular Sieve (CMS)
particle size
20-45 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for analyte group MEK (methylethyl ketone)
General description
  • ORBO 90 Carboxen® 564 (20/45), 160/80 mg Rurka do desorpcji rozpuszczalników jest przeznaczona do pobierania próbek gazów i oparów.
  • Zawiera dwa złoża tego samego selektywnego adsorbentu oddzielone watą szklaną lub pianką.
  • Dwuwarstwowa lub dwuwarstwowa konstrukcja rurki pozwala na wychwycenie przebicia próbki w mniejszym złożu zapasowym.
Legal Information
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203622005320351
description
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group MEK (methylethyl ketone)
description
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group Vinyl acetate
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
W,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
composition
Bed B, 80 mg , Bed A, 160 mg
composition
Bed A, 160 mg , Bed B, 80 mg
composition
Bed B, 30 mg , Bed A, 60 mg
composition
Bed A, 100 mg , Bed B, 50 mg
material
W,F,F separators
material
W,F,F separators
material
W,W,W separators
material
W,F,F (specially cleaned) separators
agency
NIOSH 2500
agency
NIOSH 1453, OSHA 51
agency
-
agency
NIOSH 5503
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
product line
ORBO
product line
ORBO
product line
Amberlite, ORBO
product line
ORBO
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the packing in Product No. 20358, ORBO 90?
    1 answer
    1. Product No. 20358 is packed with Carboxen-564.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is ths shelf life of Product No. 20358 ORBO 90?
    1 answer
    1. The shelf life of Product No. 20358 ORBO 90 is 2 years.