Kluczowe dokumenty
20030-U
Supelco
1494 502 Aktywowany żel krzemionkowy (20/45) 100/50 mg
W,W,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
ORBO Activated Silica Gel Tube
Wybierz wielkość
50 EA
679,00 zł
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
679,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
W,W,F separators
silica gel
agency
NIOSH 2000,5518
linia produktu
ORBO
skład
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 502
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6 mm × 75 mm
Matryca
activated silica gel
wielkość cząstki
20-45 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Rurki z sorbentem ORBO 502 Activated Silica Gel (20/45) 100/50 mg (separatory W,W,F, O.D. × L 6 mm × 75 mm) zawierają dwa złoża tego samego selektywnego adsorbentu oddzielone watą szklaną lub pianką, do pobierania próbek gazów i oparów. Dwuwarstwowa lub dwuwarstwowa konstrukcja rurki pozwala na wychwycenie przebicia próbki w mniejszym złożu zapasowym.
Informacje prawne
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne Ørbo et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 113(1-2), 139-149 (2009-01-14)
Patients with endometrial hyperplasia representing preliminary stages of endometrial cancer have shown to respond to therapy in 100% of the cases when treated with levonorgestrel-impregnated intrauterine device. Anti-proliferative effect has also been reported after application of an anti-progestin impregnated intrauterine
A Orbo et al.
International journal of oncology, 5(3), 619-625 (1994-09-01)
About 50% of the cases with invasive carcinoma of the uterine cervix occurs before menopause. Cyclic changes of sex steroids may therefore interfere with the ratio between extracellular levels of cGMP and cAMP (cGMP(ex)/cAMP(ex)). This ratio has been proposed as
H Stalsberg et al.
Virchows Archiv. A, Pathological anatomy and histopathology, 414(5), 415-422 (1989-01-01)
The autopsies of 12 victims from two snow avalanches in North-Norway are reported. Supportive evidence from non-autopsied and surviving victims is included. Consistent autopsy findings were prominent lung oedema, moderate cerebral oedema, extreme contraction of the left ventricle, petechiae in
Anne Beate Vereide et al.
Gynecologic oncology, 97(3), 740-750 (2005-05-12)
The aim of the study was to investigate apoptosis as a growth regulatory mechanism of gestagen in endometrial precancers and to compare differences in the apoptotic cascade after high and low dose gestagen regimens. Pre- and post-treatment paraffin-embedded endometrial hyperplasia
Anne Ørbo et al.
Anticancer research, 35(12), 6401-6409 (2015-12-08)
To investigate if a levonorgestrel-impregnated intrauterine system (LNG-IUS) was more efficient compared to oral progestin in the clearance of the paired box 2 gene (PAX2) - and phosphatase and tensin homolog (PTEN)-null endometrial glands and assess the significance of PAX2-