Kluczowe dokumenty
20267-U
Supelco
1494 32 Mały aktywowany węgiel kokosowy (20/40), 100/50 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
Activated Coconut Charcoal Tube
Wybierz wielkość
50 EA
291,00 zł
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
291,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
W,F,F separators
Poziom jakości
agency
ASTM® D3686
NIOSH 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1010,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1022,1300
NIOSH 1301,1302,1400,1401,1402,1403,1404,1450,1451,1452,1454,1457,1458,1459,1500,1501,1550,1551,1552
NIOSH 1600,1602,1603,1604,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1616,1617,1618,1619,1620,6001
OSHA 2,3,5,7,8,9,11,12,14,37,48,66,79,83,99,101,111,1002
linia produktu
ORBO
skład
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 32 Small
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6 mm × 75 mm
Matryca
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
wielkość cząstki
20-40 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Opis ogólny
ORBO solvent desorption tubes are packed in glass with sealed ends. It is mostly dual-layered and containing one larger bed of adsorbent followed by a smaller back-up bed to capture any sample breakthrough. The beds contain separators typically of glass wool or foam to secure the beds in place.
Zastosowanie
ORBO 32 small activated coconut charcoal (20/40), 100/50 mg has been used for sampling in the analysis of BTEX in air samples using gas chromatography (GC) with optical fiber detection.[1]
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lurdes I B Silva et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 24(8), 963-966 (2008-08-12)
An analytical method, based on separation with gas chromatography (GC) and detection with optical fiber (OF), was used for the separation, detection and quantification of benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, m-xylene and o-xylene. The use of OF as a detector is
Powiązane treści
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?