Przejdź do
20229
ORBO 52 Mały aktywowany żel krzemionkowy (20/40) 150/75 mg, opakowanie 50 szt.
W,W,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
ORBO Activated Silica Gel Tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
W,W,F separators, silica gel
agency
NIOSH 2002,2003,2004,2005,2010,2013,2014, OSHA 16,21
product line
ORBO
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO 52 Small
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
Activated silica gel
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • ORBO 52 Small Activated Silica Gel (20/40) 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
202652003320351
description
W,W,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
GFF,F,F separators, O.D. × L 7 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
W,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
composition
Bed B, 75 mg , Bed A, 150 mg
composition
Bed B, 200 mg , Bed A, 400 mg
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
composition
Bed A, 100 mg , Bed B, 50 mg
material
silica gel , W,W,F separators
material
GFF,F,F separators, silica gel
material
W,W,W separators, silica gel
material
W,F,F (specially cleaned) separators
agency
NIOSH 2002,2003,2004,2005,2010,2013,2014, OSHA 16,21
agency
OSHA ID-165SG,ID-174SG, NIOSH 2011,7903
agency
NIOSH 2012
agency
NIOSH 5503
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
product line
ORBO
product line
ORBO
product line
ORBO
product line
ORBO
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)