Kluczowe dokumenty
54020-U
Supelco
ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg Sorbent Tube
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 20 ea
Synonim(y):
LpDNPH ORBO Tube
Wybierz wielkość
20 EA
881,00 zł
881,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 EA
881,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
881,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
W,W,W separators
Poziom jakości
agency
NIOSH 2016 (Appendix B)
linia produktu
ORBO
skład
Bed A, 300 mg
Bed B, 150 mg
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 555
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6 mm × 105 mm
Matryca
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel
wielkość cząstki
20-40 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg sorbent tubes (W,W,W separators, O.D. × L. 6 mm × 105 mm) contain two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam, for gas and vapor sampling. The dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informacje prawne
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.