Kluczowe dokumenty
27141
Supelco
Screw cap, solid top with PTFE liner, pkg 100
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Wybierz wielkość
100 EA
429,00 zł
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
429,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
Właściwości
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
49 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 13-425
kompatybilność
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Opis ogólny
Green Thermoset Plastic Caps with F-217 PTFE Liners are known for providing the widest range of chemical compatibility and for being the most temperature tolerant of plastic closures. The color green easily identifies the PTFE liner system. F-217 foam-backed PTFE liners resist attack from virtually all chemicals at room temperature and provides odor and impact resilience for a tight seal with a low moisture transmission rate. F-217 has a low density foam core between two solid layers of LDPE (low density polyethylene). Some uses for these F-217/PTFE lined caps include analytical lab samples, high purity chemicals, strong acids solvents, environmental samples, pharmaceuticals, and diagnostic reagents.
Zastosowanie
Amber vials fitted with PTFE-lined screw caps may be used to store soil sample extracts at -20 °C under nitrogen, in an experimental study demonstrating usage of lignin-degrading fungi for bioaugmentation, as a viable solid-phase treatment option, for the remediation of pentachlorophenol (PCP) contaminated-soils.[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solid-phase treatment of a pentachlorophenol-contaminated soil using lignin-degrading fungi.
Lamar RT
Environmental Science & Technology, 27 (12), 2566-2571 (1993)