Kluczowe dokumenty
57251
Supelco
Visiprep Manifold Cover (flow control valves and gasket included)
for use with standard, 24-port model
Synonim(y):
24 PORT V.M. COVER W/CONTROL VALVES AND GASKET
Wybierz wielkość
1 EA
3790,00 zł
3790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
3790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with standard, 24-port model
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Pokrywa rozdzielacza 962 (zawory kontroli przepływu i uszczelka w zestawie) to rozdzielacz próżniowy do ekstrakcji fazy stałej, który umożliwia ciągłe przetwarzanie do 24 rurek do ekstrakcji fazy stałej (SPE). Zapewnia dokładną kontrolę przepływu przez każdą rurkę do ekstrakcji fazy stałej poprzez obracanie niezależnych zaworów śrubowych, dzięki czemu zapewnia, że opakowanie nie zostanie wysuszone w niektórych rurkach, podczas gdy inne zakończą opróżnianie. Pomaga również w zapobieganiu spoczywaniu prowadnicy rozpuszczalnika PTFE biegnącej przez każdy zawór na powierzchni roboczej i jej zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu.
Przypis
Included with Visiprep 24-port Vacuum Manifold (57250-U)
Informacje prawne
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)