57047
Visiprep™ SPE Manifold Replacement Solvent Guide Needles
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
Synonim(y):
PTFE SOL.GUIDE NEEDLES PK/12
Wybierz wielkość
363,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
363,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE
linia produktu
Visiprep™
opakowanie
pk of 12
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
kompatybilność
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przypis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.