Kluczowe dokumenty
57039
Supelco
Visiprep Manifold Plate (included with standard and DL models unless otherwise noted)
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Synonim(y):
V.M.RACK FOR 16MM TEST TUBES
Wybierz wielkość
1 EA
657,00 zł
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
657,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Poziom jakości
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Informacje prawne
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael S Gardner et al.
Analytical chemistry, 81(2), 557-566 (2008-12-17)
Defensins are highly basic cationic peptides that are important components of the innate and adaptive immune response pathways. In addition, these peptides are involved in CD8+ T cell response to HIV-1, increased pulmonary infection risk among cystic fibrosis patients, upregulated