Przejdź do
57254
Visiprep™ Manifold Replacement Gasket
for use with 24-port model (standard and DL), pk of 2
Synonim(y):
REPL. GASKET PK/2 FOR 24 PORT VACUUM MANIFOLD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pk of 2
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 24-port model (standard and DL)
General description
Visiprep™ Manifold Replacement Gasket is an accessory for use with 24-port Visiprep solid-phase extraction manifold.
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
570335725157029
description
for use with 24-port model (standard and DL), pk of 2
description
for use with 12-port model (standard and DL), pk of 2
description
for use with standard, 24-port model
description
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 24-port model (standard and DL)
compatibility
for use with 12-port model (standard and DL)
compatibility
for use with standard, 24-port model
compatibility
for use with DL (Disposable Liner), 12-port model
packaging
pk of 2
packaging
pk of 2
packaging
-
packaging
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the material this gasket is made of?
    1 answer
    1. The gasket is made of polypropylene material.