Przejdź do
57041
Retaining Clips For Visiprep™ SPE Manifold Collection Racks
included with standard and DL, 12- and 24-port models, pk of 12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
336,75 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
336,75 zł
Cena katalogowa449,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
packaging
pk of 12
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
570425703757255
description
included with standard and DL, 12- and 24-port models, pk of 12
description
pk of 12
description
for use with 12-port model, includes base, 3 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 12 retaining clips
description
for use with 24-port model, includes base, 2 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 8 retaining clips
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
-
packaging
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)