Przejdź do
20033
ORBO 554 H2SO4 na żelu krzemionkowym (20/40) 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
ORBO Activated Silica Gel Tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
W,W,W separators, silica gel
agency
NIOSH 2012
product line
ORBO
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO 554
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
H2SO4 coated silica gel
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • ORBO 554 H2SO4 on Silica Gel (20/40) 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
202292026520362
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
GFF,F,F separators, O.D. × L 7 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
description
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group Vinyl acetate
composition
Bed B, 75 mg , Bed A, 150 mg
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
composition
Bed A, 400 mg , Bed B, 200 mg
composition
Bed B, 80 mg , Bed A, 160 mg
material
W,W,W separators, silica gel
material
W,W,F separators, silica gel
material
silica gel , GFF,F,F separators
material
W,F,F separators
agency
NIOSH 2012
agency
NIOSH 2002,2003,2004,2005,2010,2013,2014, OSHA 16,21
agency
OSHA ID-165SG,ID-174SG, NIOSH 2011,7903
agency
OSHA 51, NIOSH 1453
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
matrix
H2SO4 coated silica gel
matrix
Activated silica gel
matrix
Activated silica gel (specially cleaned)
matrix
Carboxen® 564 Carbon Molecular Sieve (CMS)
product line
ORBO
product line
ORBO
product line
ORBO
product line
ORBO
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)